Få mere at vide
4-Hydroxy Levamisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Levamisole |
| CAS | 69359-04-2 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[(6S)-2,3,5,6-Tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl]phenol, p-Hydroxylevamisole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-7-13-5-6-15-11(13)12-10/h1-4,10,14H,5-7H2/t10-/m1/s1 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)[C@H]2CN3CCSC3=N2 |
| IUPAC navn | 4-[(6S)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.29 |
| Formel vægt | 220.067 |