Få mere at vide
4-Hydroxy-L-(+)-2-phenylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 167.0582 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |