Få mere at vide
4-hydroxy kresoxim-methylkarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30402781
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402781 100 mg
30406112 10 mg
30396945 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH943690100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 181373-11-5
Molekylær formel C17 H17 N O5
Molekylvægt (g/mol) 315.32
Synonym 2-[(4-Hydroxy-2-methylphenoxy)methyl]-α-(methoxyimino)benzeneacetic acid
IUPAC navn 2-[2-[(4-hydroxy-2-methylphenoxy)methyl]phenyl]-2-methoxyiminoacetic acid
SMIL CON=C(C(=O)O)c1ccccc1COc2ccc(O)cc2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (EZ)-Kresoxim-4-hydroxy (free acid)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO5/c1-11-9-13(19)7-8-15(11)23-10-12-5-3-4-6-14(12)16(17(20)21)18-22-2/h3-9,19H,10H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vægt 315.1107