Få mere at vide
4-Hydroxy Felbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Felbamate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O5/c12-10(15)17-5-8(6-18-11(13)16)7-1-3-9(14)4-2-7/h1-4,8,14H,5-6H2,(H2,12,15)(H2,13,16) |
| Formel vægt | 254.0903 |