Få mere at vide
4-hydroxy estron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Estrone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 286.1569 |
| Procent renhed | >95% |