Få mere at vide
4-Hydroxy Estradiol 1-N3-Adenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Estradiol 1-N3-Adenine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-23-7-6-12-11(14(23)4-5-17(23)30)2-3-13-18(12)15(8-16(29)20(13)31)28-10-27-21(24)19-22(28)26-9-25-19/h8-12,14,17,29-31H,2-7,24H2,1H3/t11-,12+,14+,17+,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 421.2114 |