Få mere at vide
4'-hydroxy diclofenak, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxydiclofenac |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20) |
| Formel vægt | 311.0116 |
| Procent renhed | >95% |