Få mere at vide
4'-Hydroxy Diclofenac-D4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy Diclofenac-D4 |
| CAS | 254762-27-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 2H4 H7 Cl2 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 6-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]- (9CI), 6-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 4'-Hydroxydiclofenac-d4, 4'-Hydroxydiclofenac-3,4,5,6-D4, Diclofenac-4-hydroxy-d4, 4'-Hydroxy Diclofenac-d4, 4'-Hydroxydiclofenac-d4 (phenyl-d4-acetic) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl)c(CC(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-diclor-4-hydroxyanilino)phenyl]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.17 |
| Vis mere |