Få mere at vide
4’-Hydroxy Diclofenac-13C6 (Contain 3% unlabeled), TRC
Artikelnummer. 30389865
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30389865 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30389865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8252281MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxydiclofenac-13C6
CAS 1189656-64-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel ^13^C6C8H11NO3Cl2
Mængde 1 mg
Synonym 2-[6-(2,6-Dichloro-4-hydroxy-anilino)(1,2,3,4,5,6-13C_6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl]acetic Acid, 4'-Hydroxy-Diclofenac, 4'-Hydroxy-Diclofenac (1,2,3,4,5,6-13C), 4'-Hydroxy Diclofenac-13C6
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,12+1
SMIL OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
Molekylvægt (g/mol) 318.1
Formel vægt 317.0317
Procent renhed >95