missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4’-Hydroxy Diclofenac-13C6 (Contain 3% unlabeled), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxydiclofenac-13C6 |
| CAS | 1189656-64-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | ^13^C6C8H11NO3Cl2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[6-(2,6-Dichloro-4-hydroxy-anilino)(1,2,3,4,5,6-13C_6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl]acetic Acid, 4'-Hydroxy-Diclofenac, 4'-Hydroxy-Diclofenac (1,2,3,4,5,6-13C), 4'-Hydroxy Diclofenac-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,12+1 |
| SMIL | OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.1 |
| Formel vægt | 317.0317 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?