Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycin, 98+%
Artikelnummer. 11307176
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307176 5 g 5g
11317176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307176 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L07190.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22818-40-2 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
(-)-4-Hydroxy-D-phenylglycin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(-)-4-Hydroxy-D-phenylglycin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (5 g
/L ved 20 C) og °1 mol/l HCl.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22818-40-2
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00004262
InChI nøgle LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
PubChem CID 89853
ChEBI CHEBI:15695
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2210998
Opløselighedsinformation Soluble in water (5g/L at 20°C) and 1 mol/l HCl.
Mængde 5 g
Formel vægt 167.16
Optisk rotation −156° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhed ≥98%