Få mere at vide
4-Hydroxy-D-(-)-2-phenylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-alpha-(4-Hydroxy-phenyl)glycine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 167.0582 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |