Få mere at vide
4-Hydroxy Coumarin, TRC
Artikelnummer. 30395911
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30395911 1 g
1 options
Artikelnummer. 30395911 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9248701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Molekylær formel C9 H6 O3
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Warfarin Sodium Imp. B (EP), 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889
InChI formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
SMIL OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC navn 4-hydroxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 162.0317