missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy-clomiphene, TRC

Artikelnummer. 30011964
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011964 1 mg
30003620 10 mg
30006753 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9184051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79838-51-0
Molekylær formel C26 H28 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 421.96
Synonym 4-[2-Chloro-1-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylethenyl]phenol
IUPAC navn 4-[2-chloro-1-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-vinyl]phenol
SMIL CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccc(O)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-clomiphene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-3-28(4-2)18-19-30-24-16-12-21(13-17-24)25(20-10-14-23(29)15-11-20)26(27)22-8-6-5-7-9-22/h5-17,29H,3-4,18-19H2,1-2H3
Formel vægt 421.1809
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.