missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxy-clomiphene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-clomiphene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-3-28(4-2)18-19-30-24-16-12-21(13-17-24)25(20-10-14-23(29)15-11-20)26(27)22-8-6-5-7-9-22/h5-17,29H,3-4,18-19H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 421.1809 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?