Få mere at vide
4-Hydroxy-benzenebutanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-benzenebutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22320-10-1 |
| Molekylær formel | C11H14O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(p-Hydroxyphenyl)butyric Acid Methyl Ester, Methyl 4-(4-Hydroxyphenyl)butanoate, Methyl 4-(4-Hydroxyphenyl)butyrate, Methyl Ester 4-Hydroxy Benzene butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-14-11(13)4-2-3-9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 4-(4-hydroxyphenyl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.0943 |