Få mere at vide
4-Hydroxy Benzeneacetic Acid 2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Benzeneacetic Acid 2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl Ester |
| CAS | 59721-16-3 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-13(2)11(15)8-17-12(16)7-9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6,14H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | [2-(dimethylamino)-2-oxoethyl] 2-(4-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.25 |
| Formel vægt | 237.1001 |