Få mere at vide
4-Hydroxy-benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| CAS | 201595-48-4 |
| Molekylær formel | C13C6H6O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-hydroxy- (9CI), 4-Hydroxybenzaldehyde-13C6, 4-Hydroxybenzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Formylphenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Hydroxybenzaldehyde-13C6 (phenyl-13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1 |
| SMIL | O=C[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.08 |
| Formel vægt | 128.0569 |