Få mere at vide
4-Hydroxy Atorvastatin Lactone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Hydroxy Atorvastatin Lactone-d5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O5/c1-20(2)31-30(33(40)35-24-12-14-25(37)15-13-24)29(21-6-4-3-5-7-21)32(22-8-10-23(34)11-9-22)36(31)17-16-27-18-26(38)19-28(39)41-27/h3-15,20,26-27,37-38H,16-19H2,1-2H3,(H,35,40)/t26-,27-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vægt | 561.2687 |