Få mere at vide
4-Hydroxy Atorvastatin-d5 Hemicalcium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Atorvastatin-d5 Hemicalcium Salt |
| CAS | 265989-45-5 |
| Molekylær formel | C66H58D10CaF2N4O12 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | di((βR,ΔR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-4-[[(4-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-5-(1-methylethyl)-3-(phenyl-d5)-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid) Calcium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C33H35FN2O6.Ca/c2*1-20(2)31-30(33(42)35-24-12-14-25(37)15-13-24)29(21-6-4-3-5-7-21)32(22-8-10-23(34)11-9-22)36(31)17-16-26(38)18-27(39)19-28(40)41;/h2*3-15,20,26-27,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1/i2*3D,4D,5D,6D,7D; |
| SMIL | FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C(C(NC4=CC=C(O)C=C4)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=[O-].[Ca+2] |
| Molekylvægt (g/mol) | 1197.4 |
| Formel vægt | 1196.5055 |