Få mere at vide
4'-hydroxy atomoxetin, TRC
Artikelnummer. 17964875
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964875 1 mg
17954245 10 mg
17933235 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17964875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8025001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 435293-66-6
Molekylær formel C17 H21 N O2
Molekylvægt (g/mol) 271.35
Synonym Phenol, 3-methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]-, 3-Methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenol, 4-Hydroxyatomoxetine
IUPAC navn 3-methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenol
SMIL CNCC[C@@H](Oc1ccc(O)cc1C)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Atomoxetine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO2/c1-13-12-15(19)8-9-16(13)20-17(10-11-18-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-19H,10-11H2,1-2H3/t17-/m1/s1
Formel vægt 271.1572
Procent renhed >95%