Få mere at vide
4’-Hydroxy Atomoxetine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy Atomoxetine-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-13-12-15(19)8-9-16(13)20-17(10-11-18-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-19H,10-11H2,1-2H3/t17-/m1/s1/i2D3 |
| Formel vægt | 274.1761 |
| Procent renhed | >95% |