Få mere at vide
4'-Hydroxyatomoxetin beta-D-glucuronid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy Atomoxetine beta-D-Glucuronide |
| CAS | 540729-08-6 |
| Molekylær formel | C23H29NO8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, 3-methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenyl, 3-Methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, 4-Hydroxyatomoxetine-O-glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO8/c1-13-12-15(30-23-20(27)18(25)19(26)21(32-23)22(28)29)8-9-16(13)31-17(10-11-24-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-21,23-27H,10-11H2,1-2H3,(H,28,29)/t17-,18+,19+,20-,21+,23-/m1/s1 |
| SMIL | CNCC[C@@H](Oc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1C)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]fenoxy] tetrahydropyran-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.48 |
| Formel vægt | 447.1893 |