Få mere at vide
4-Hydroxy Alverine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Alverine |
| CAS | 142047-94-7 |
| Molekylær formel | C20H27NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[3-[Ethyl(3-phenylpropyl)amino]propyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO/c1-2-21(16-6-10-18-8-4-3-5-9-18)17-7-11-19-12-14-20(22)15-13-19/h3-5,8-9,12-15,22H,2,6-7,10-11,16-17H2,1H3 |
| SMIL | CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[3-[ethyl(3-phenylpropyl)amino]propyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.43 |
| Formel vægt | 297.2093 |