Få mere at vide
4-Hydroxy Alternariol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Alternariol |
| CAS | 959417-21-1 |
| Molekylær formel | C14 H10 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O6/c1-5-2-9(17)12(18)13-10(5)7-3-6(15)4-8(16)11(7)14(19)20-13/h2-4,15-18H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(O)c(O)c2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3c12 |
| IUPAC navn | 3,4,7,9-tetrahydroxy-1-methylbenzo[c]chromen-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.226 |
| Formel vægt | 274.048 |