Få mere at vide
4-Hydroxy-alpha-[(methylnitrosoamino)methyl]benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-alpha-[(methylnitrosoamino)methyl]benzenemethanol |
| CAS | 1822637-93-3 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Nitroso Synephrine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-11(10-14)6-9(13)7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,12-13H,6H2,1H3 |
| SMIL | CN(CC(O)c1ccc(O)cc1)N=O |
| IUPAC navn | N-[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.203 |
| Formel vægt | 196.085 |