Få mere at vide
4-Hydroxy-Alpha-(1-hydroxycyclohexyl)benzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-a-(1-hydroxycyclohexyl)benzeneacetonitrile |
| CAS | 918344-20-4 |
| Molekylær formel | C14 H17 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO2/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14/h4-7,13,16-17H,1-3,8-9H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(C#N)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.29 |
| Formel vægt | 231.1259 |