Få mere at vide
4-hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl estereddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30402248
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30402248 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30402248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH825780500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid
CAS 179688-53-0
Molekylær formel C11 H10 N2 O4
Mængde 500 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy-, 4(1H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy- (9CI), 6-(Acetyloxy)-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetyloxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazol-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4-one, 7-Methoxy-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl acetate, Acetic acid 4-hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester
InChI formel InChI=1S/C11H10N2O4/c1-6(14)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)12-5-13-11(7)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13,15)
SMIL COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC(=O)C
IUPAC navn (7-methoxy-4-oxo-3H-quinazolin-6-yl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 234.21
Formel vægt 234.0641