Få mere at vide
4′-Hydroxy-7-methoxyflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy-7-methoxyflavone |
| CAS | 32272-23-4 |
| Molekylær formel | C16 H12 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-6-7-13-14(18)9-15(20-16(13)8-12)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-9,17H,1H3 |
| SMIL | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=CC=C13 |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.27 |
| Formel vægt | 268.07 |