Få mere at vide
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin, TRC
Artikelnummer. 30406761
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30406761 5 g
1 options
Artikelnummer. 30406761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9462755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS 17575-15-4
Molekylær formel C10 H8 O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-13-6-2-3-7-8(11)5-10(12)14-9(7)4-6/h2-5,11H,1H3
SMIL COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)O
IUPAC navn 4-hydroxy-7-methoxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.0423