Få mere at vide
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin, 95%
Artikelnummer. 10677631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677631 1 g Glasflaske 1g
11946191 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298850010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17575-15-4 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17575-15-4
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00673700
InChI nøgle HFGKBQZAHZKDLV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54691408
IUPAC navn 4-hydroxy-7-methoxychromen-2-on
SMIL COC1=CC=C2C(=O)C=C(O)OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Navn note 97%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 263.0°C to 265.0°C
Farve Beige til Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-hydroxy-7-methoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 2-hydroxy-7-methoxy-4h-chromen-4-one, 2-hydroxy-7-methoxychromen-4-one, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-met hoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-coumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2-oxo-2h-chromene, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-methoxy
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 192.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.