missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30395847
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395847 50 mg
30396537 10 mg
30392793 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30395847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH21104050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2110414-05-4
Molekylær formel C11 H10 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 218.209
Synonym 4-Hydroxy-7-Methoxyquinoline-6-Carboxamide
IUPAC navn 4-hydroxy-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
SMIL COc1cc2nccc(O)c2cc1C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2O3/c1-16-10-5-8-6(4-7(10)11(12)15)9(14)2-3-13-8/h2-5H,1H3,(H2,12,15)(H,13,14)
Formel vægt 218.069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.