Få mere at vide
4’Hydroxy-7,8-dihydro Kavain, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'Hydroxy-7,8-dihydro Kavain |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O4/c1-17-13-8-12(18-14(16)9-13)7-4-10-2-5-11(15)6-3-10/h2-3,5-6,9,12,15H,4,7-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 248.1 |