Få mere at vide
4-Hydroxy-6-(trifluormethoxy)quinolin-3-carboxylsyre, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10222792
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10222792 1 g 1g
10282832 10 g 10g
10585544 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10222792 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09299DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175203-86-8
Molekylær formel C11H6F3NO4
Molekylvægt (g/mol) 273.167
MDL nummer MFCD00219848
InChI nøgle GSUDZUNGTZIKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-carboxylic acid, 4-oxo-6-trifluoromethoxy-1h-quinoline-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-6-trifluoromethoxy, maybridge1_005008, pubchem6093, buttpark 10\01-49, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylicacid, 3-quinolinecarboxylicacid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy
PubChem CID 2775105
IUPAC navn 4-oxo-6-(trifluormethoxy)-1H-quinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=CN2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 273.17
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk