missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxy-6-pentyl-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-6-pentyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 81017-02-9 |
| Molekylær formel | C10H14O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-pentyl-, 4-Hydroxy-6-pentyl-2H-pyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-2-3-4-5-9-6-8(11)7-10(12)13-9/h6-7,11H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCC1=CC(=CC(=O)O1)O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-6-pentylpyran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?