Få mere at vide
4-hydroxy-6-methylpyran-2-on, TRC
Artikelnummer. 30395738
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30395738 500 g
1 options
Artikelnummer. 30395738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH952270500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one
CAS 675-10-5
Molekylær formel C6H6O3
Mængde 500 g
Synonym 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxy-sorbic acid Δ-lactone, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 4-Hydroxy-6-methyl-α-pyrone, 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one, 6-Methyl-4-hydroxy-2-pyrone, NSC 34625, Triacetic acid lactone
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
SMIL CC1=CC(=CC(=O)O1)O
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methylpyran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.0317