Få mere at vide
4'-Hydroxy-6-methylflavon, 97%
Artikelnummer. 15404017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404017 1 g 1g
15414017 5 g 5g
15424017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30959.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 288401-04-7 | C16H12O3 | 252,269 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288401-04-7
Molekylær formel C16H12O3
Molekylvægt (g/mol) 252.269
MDL nummer MFCD03424432
InChI nøgle YAACYYNCHMHECD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-6-methylflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methylchromen-4-one, 6-methyl-4'-hydroxyflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl
PubChem CID 1659442
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)-6-methylchromen-4-on
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy-6-methylflavone
Smeltepunkt 238°C to 243°C
Mængde 1 g
Formel vægt 252.28
Procent renhed 97%