Få mere at vide
4-hydroxy-6-methylkumarin, 98+%
Artikelnummer. 10169122 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10169122 1 g Glasflaske 1g
10536793 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10169122 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372870010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13252-83-0 | C10H8O3 | 176,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13252-83-0
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.17
MDL nummer MFCD00085738
InChI nøgle CSVFZDYJGBVNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methylcoumarin, 4-hydroxy-6-methyl-2h-chromen-2-one, 6-methyl-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-6-methyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 2-hydroxy-6-methylchromen-4-one, 2-hydroxy-6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methyl-4-hydroxy coumarin, hydroxy-6-methylcoumarin,4
PubChem CID 54686349
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methylchromen-2-on
SMIL CC1=CC=C2OC(O)=CC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-methylcoumarin
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 261.0°C to 264.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot ethanol and methanol
Formel vægt 176.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver