Få mere at vide
4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10762643 25 g Glass bottle 25g
10314412 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367820250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4966-90-9
Molekylær formel C6H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00167612
InChI nøgle QIKWTNPFTOEELW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 6-methyl-3-nitropyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitrohydropyridin-2-one, pubchem3892, acmc-209khe
PubChem CID 54685619
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1H-pyridin-2-one
SMIL CC1=CC(=O)C(=C(O)N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 293.0°C to 296.0°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Formel vægt 170.13
Procent renhed 98+%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.