Få mere at vide
4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 97%
Artikelnummer. 11408587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408587 25 g 25g
11498577 5 g 5g
11418587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19690.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4966-90-9 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselighed i N,N-DMF giver meget svag turbiditet.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4966-90-9
Molekylær formel C6H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00167612
InChI nøgle QIKWTNPFTOEELW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 6-methyl-3-nitropyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitrohydropyridin-2-one, pubchem3892, acmc-209khe
PubChem CID 54685619
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CC(=O)C(=C(O)N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
Smeltepunkt >250°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 1529425
Formel vægt 170.13
Procent renhed 97%