Få mere at vide
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10891681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10891681 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10891681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121560050
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 675-10-5 | C6H6O3 | 126,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
CAS 675-10-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185,0 °C til 189,0 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H6O3
MDL nummer MFCD00006641,MFCD18820248
Mængde 5 g
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 2-hydroxy-6-methyl-4h-pyran-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, triacetic acid lactone, triacetate lactone, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-4-hydroxypyron-2, unii-s1s883s4ee, 6-methyl-4-hydroxy-2-pyrone, ccris 3600
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8,60 g/L (20 °C)
InChI nøgle OOKCZXGEYPSNIM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=O)C=C(O)O1
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methylpyran-2-on
Molekylvægt (g/mol) 126.11
PubChem CID 54675757
ChEBI CHEBI:16458
Formel vægt 126.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.