Få mere at vide
4-hydroxy-6-methyl-2-pyron, 98%
Artikelnummer. 11327786
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327786 100 g 100g
11317786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11457.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 675-10-5 | C6H6O3 | 126,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 675-10-5
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
MDL nummer MFCD00006641,MFCD18820248
InChI nøgle OOKCZXGEYPSNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 2-hydroxy-6-methyl-4h-pyran-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, triacetic acid lactone, triacetate lactone, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-4-hydroxypyron-2, unii-s1s883s4ee, 6-methyl-4-hydroxy-2-pyrone, ccris 3600
PubChem CID 54675757
ChEBI CHEBI:16458
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methylpyran-2-on
SMIL CC1=CC(=O)C=C(O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Smeltepunkt ∽186 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 113815
Formel vægt 126.11
Procent renhed 98%