Få mere at vide
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 98%
Artikelnummer. 11334986 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11334986 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 11334986 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121560250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 675-10-5 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Navn note 98%
CAS 675-10-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185.0°C to 189.0°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H6O3
MDL nummer MFCD00006641,MFCD18820248
Mængde 25 g
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 2-hydroxy-6-methyl-4h-pyran-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, triacetic acid lactone, triacetate lactone, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-4-hydroxypyron-2, unii-s1s883s4ee, 6-methyl-4-hydroxy-2-pyrone, ccris 3600
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8.60g/L (20°C)
InChI nøgle OOKCZXGEYPSNIM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=O)C=C(O)O1
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methylpyran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 126.11
PubChem CID 54675757
ChEBI CHEBI:16458
Formel vægt 126.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.