Få mere at vide
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-2-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-2-carboxylic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO4/c1-16-6-2-3-8-7(4-6)10(13)5-9(12-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vægt | 219.0532 |