Få mere at vide
4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723453
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10723453 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10498012 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723453 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJF00491EA
Kemiske identifikatorer
CAS 68087-13-8
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.229
MDL nummer MFCD00052618
InChI nøgle OWIFCBBLFPQMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidine, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4 3h-one, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-ol, maybridge1_006914, 6-hydroxy-4-methoxymethyl-2-methylthiopyrimidine, 6-methyloxy methyl-2-methylthio-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 6-methoxymethyl-2-methylthio
PubChem CID 2730176
IUPAC navn 6-(methoxymethyl)-2-methylsulfanyl-lH-pyrimidin-4-on
SMIL COCC1=CC(=O)N=C(N1)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 186.23
Procent renhed 97%