Få mere at vide
4-Hydroxy-6-benzyloxycoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-6-benzyloxycoumarin |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c17-14-9-16(18)20-15-7-6-12(8-13(14)15)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,17H,10H2 |
| Formel vægt | 268.0736 |