Få mere at vide
4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30407041
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407041 10 mg
30398085 25 mg
30403493 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94980810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327175-05-3
Molekylær formel C12H16O4
Molekylvægt (g/mol) 224.25
Synonym 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-, 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
IUPAC navn 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)pyran-2-one
SMIL CCCCCC(=O)CC1=CC(=CC(=O)O1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-9(13)6-11-7-10(14)8-12(15)16-11/h7-8,14H,2-6H2,1H3
Formel vægt 224.1049