Få mere at vide
4-hydroxy-5-methyl-3-furanon, TRC
Artikelnummer. 30397316
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397316 100 g
30402241 10 g
30397881 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH825270100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19322-27-1
Molekylær formel C5H6O3
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Synonym 4-Hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone, 4-Hydroxy-5-methyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Norfuraneol, Norfuronol
IUPAC navn 4-hydroxy-5-methylfuran-3-one
SMIL CC1=C(O)C(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
Formel vægt 114.0317