Få mere at vide
4-Hydroxy-5-iodpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437698 1 g 1g
15447698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61190.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 4349-07-9 | Molekylærformel: C4H3IN2O | Molekylvægt: 220,23 g/mol
4-Hydroxy-5-iodopyrimidin er et mellemprodukt, der anvendes i farmaceutiske og kemiske studier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-Hydroxy-5-iodopyrimidin er et mellemprodukt, der anvendes i farmaceutiske og kemiske studier.
Opløselighed
Opløselig i vand (67 g/L) (25 °C).
Bemærk
Lysfølsom. Opbevar i mørke. Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4349-07-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-5-iodopyrimidine
Molekylær formel C4H3IN2O
MDL nummer MFCD02666079
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Synonym 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (67 g/L) (25 °C).
InChI nøgle SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=O)NC=N1)I
IUPAC navn 5-iod-1H-pyrimidin-6-on
Molekylvægt (g/mol) 221.99
PubChem CID 12356582
Formel vægt 221.98
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof