Få mere at vide
4-hydroxy-4-phenylpiperidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine |
| CAS | 40807-61-2 |
| Molekylær formel | C11H15NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Phenyl-4-hydroxypiperidine, 4-Phenyl-4-piperidinol, NSC 71658, [1,4'-Bipiperidin]-4'-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2 |
| SMIL | Cl.CCc1cc(ncc1)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.24 |